Litio sulfato monohidrato, (base secada) ≥99.0% (dried basis, T), Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Atención
|
Sinónimos:
Litio sulfato monohidrato
62609-100G
62609-500G
62609-100GEA
60.2
EUR
62609-100G
62609-500G
Litio sulfato monohidrato, (base secada) ≥99.0% (dried basis, T), Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Litio sulfato monohidrato
Formula:
Li₂SO₄·H₂O Pto. de fusión: 120 °C Densidad: 2,060 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149766 Núm. CAS: 10102-25-7 EINECS: 233-820-4 |
Resultados test especificaciones
Assay (excluding dried substance) | 99.0 - 101.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.01 % |
Loss on drying (150°C) | 13.0 - 15.0 % |
Calcium (Ca) | Max. 10 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 5 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 5 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 5 ppm |
Copper (Cu) | Max. 5 ppm |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Potassium (K) | Max. 50 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 5 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 5 ppm |
Sodium (Na) | Max. 50 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 5 ppm |
Lead (Pb) | Max. 5 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 20 ppm |
Nitrate (NO₃) | Max. 10 ppm |