Sodio sulfato decahidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A15702.0B
A15702.0G
A15702.0I
A15702.0BEA
59.1
EUR
A15702.0B
A15702.0G
A15702.0I
Sodio sulfato decahidrato ≥99%
Sulfato de sodio decahidrato
Purity: 99%
CAS No.: 7727-73-3
Molecular Formula: Na2SO4.10H2O
Formula Weight: 322.19 (142.04anhy)
Odour: Odourless
pH: 5.2-8.0
Melting Point: ca 32°
Merck Reference: 14,8680
MDL No.: MFCD00149189
Formula:
Na₂SO₄·10H₂O MW: 322.2 g/mol Pto. Ebullición: 1429 Pto. de fusión: ∼32 °C Densidad: 1.460 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149189 Núm. CAS: 7727-73-3 EINECS: 231-820-9 Índice Merck: 13,08755 |