Sodio sulfato decahidrato, cristalizado, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06642.2500 1.06642.9025
1.06642.2500EA 539 EUR
1.06642.2500 1.06642.9025
Sodio sulfato decahidrato, cristalizado, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Sulfato de sodio decahidrato
Formula: Na₂SO₄·10H₂O
Pto. Ebullición: 1429 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 32,4 °C
Densidad: 1,464 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149189
Núm. CAS: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Índice Merck: 13,08755