Sodio sulfato decahidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06648.1000 1.06648.9025
1.06648.1000EA 112 EUR
1.06648.1000 1.06648.9025
Sodio sulfato decahidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Sulfato de sodio decahidrato
Formula: Na₂SO₄·10H₂O
Pto. Ebullición: 1429 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,464 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149189
Núm. CAS: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Índice Merck: 13,08755
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 420 g/l (20 °C)
Melting Point 32.4 °C
Molar Mass 322.19 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Density 1.464 g/cm3
pH 5 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance)