Sodio hidrogenosulfato monohidrato 97%, en cristales, extra puro reagent
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
419435000 419430025 419430100
ACRO419435000EA 51.7 EUR
ACRO419435000 ACRO419430025 ACRO419430100
Sodio hidrogenosulfato monohidrato 97%, en cristales, extra puro reagent
Hidrogenosulfato de sodio monohidrato
Formula: NaHSO₄·H₂O
Pto. de fusión: 58 °C
Densidad: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149210
Núm. CAS: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,08658
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Adhering crystals
Titration with NaOH ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm