Sodio hidrogenosulfato monohidrato, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
CAS No.: 10034-88-5
Molecular Formula: NaHSO4.H2O
Formula Weight: 138.07 (120.06anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Melting Point: ca 183° dec.
Merck Reference: 14,8586
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149210
Formula:
NaHSO₄·H₂O Densidad: 2,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149210 Núm. CAS: 10034-88-5 EINECS: 231-665-7 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,8586 |