Sodio hidrogenosulfato monohidrato, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sodium bisulphate monohydrate
MQ300
1.06352.0500
1.06352.9050
1.06352.0500EA
64.3
EUR
1.06352.0500
1.06352.9050
Sodio hidrogenosulfato monohidrato, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Hidrogenosulfato de sodio monohidrato
Formula:
NaHSO₄·H₂O MW: 138.08 g/mol Pto. de fusión: 183 Densidad: 2.1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149210 Núm. CAS: 10034-88-5 EINECS: 231-665-7 UN: 3260 Índice Merck: 13,08658 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 1080 g/l (20 °C) |
Melting Point | 183 °C (decomposition) |
Molar Mass | 138.07 g/mol |
Bulk Density | 900 - 970 kg/m3 |
Density | 2.12 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |