Sodio hidrogenosulfato monohidrato ≥99%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
28120.231EA 69.7 EUR
28120.231 28120.297
Sodio hidrogenosulfato monohidrato ≥99%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Hidrogenosulfato de sodio monohidrato
Formula: NaHSO₄·H₂O
MW: 138,08 g/mol
Pto. de fusión: 183 °C
Densidad: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149210
Núm. CAS: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,08658
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm