Selenito de sodio pentahidrato ≥99.0% (RT), Puriss. p.a., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
00163-100G 00163-25G
00163-100GEA 122 EUR
00163-100G 00163-25G
Selenito de sodio pentahidrato ≥99.0% (RT), Puriss. p.a., Fluka™
Selenito de sodio pentahidrato
Formula: Na₂O₃Se·5H₂O
Pto. de fusión: Dec.
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149173
Núm. CAS: 26970-82-1
EINECS: 233-267-9
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) max. 20 ppm
Cadmium (Cd) max. 5 ppm
Cobalt (Co) max. 5 ppm
Chromium (Cr) max. 5 ppm
Copper (Cu) max. 5 ppm
Iron (Fe) max. 10 ppm
Potassium (K) max. 50 ppm
Magnesium (Mg) max. 5 ppm
Manganese (Mn) max. 5 ppm
Nickel (Ni) max. 5 ppm
Lead (Pb) max. 5 ppm
Zinc (Zn) max. 5 ppm
Chloride (Cl) max. 50 ppm
Total N max. 50 ppm
Selenate and sulfate (as SO₄) max. 50 ppm