Sodio selenato decahidrato ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
14239.14 14239.22
14239.14EA 117 EUR
14239.14 14239.22
Sodio selenato decahidrato ≥99.9% (metals basis)
Sodio selenato decahidrato
Purity: 99.9% CAS No.: 10102-23-5 Molecular Formula: Na2SeO4.10H2O Formula Weight: 369.09 (188.94anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.600 Melting Point: 35° dec. Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,8671 UN No.: 2630 MDL No.: MFCD00149174
Formula: Na₂SeO₄·10H₂O
Pto. de fusión: 35 °C (desc.)
Densidad: 1,600
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149174
Núm. CAS: 10102-23-5
EINECS: 236-501-8
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 14,8671