Volframato de disodio dihidrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
207621000 207625000 207620025 207620050
ACRO207621000EA 62.7 EUR
ACRO207621000 ACRO207625000 ACRO207620025 ACRO207620050
Volframato de disodio dihidrato 99+% para análisis
Volframato de disodio dihidrato
Formula: Na₂WO₄·2H₂O
MW: 329.85 g/mol
Pto. de fusión: 100
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149190
Núm. CAS: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Índice Merck: 12,08847
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or flakes
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Molybdenum (Mo) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Free alkali (NaOH) ≤0.05 %