Volframato de disodio dihidrato 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
424470050 424475000 424471000
ACRO424470050EA 31.2 EUR
ACRO424470050 ACRO424475000 ACRO424471000
Volframato de disodio dihidrato 99+% ACS
Volframato de disodio dihidrato
Formula: Na₂WO₄·2H₂O
Pto. de fusión: 100 °C
Densidad: 3,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149190
Núm. CAS: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Índice Merck: 12,08847
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes
Gravimetry 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Molybdenum (Mo) ≤10 ppm
Heavy metals & Fe (as Pb) ≤0.001 %
Titrable free base ≤0.02 meq/g
Insoluble matter ≤0.01 %