Volframato de disodio dihidrato 99.0-101.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
36489.22
36489.36
36489.22EA
79.9
EUR
36489.22
36489.36
Volframato de disodio dihidrato 99.0-101.0% ACS
Volframato de disodio dihidrato
Purity: 99.0-101.0%
CAS No.: 10213-10-2
Molecular Formula: Na2WO4.2H2O
Formula Weight: 329.86 (293.83anhy)
Physical Form: Powder
Density: 3.250
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -2H2O
Merck Reference: 14,8698
MDL No.: MFCD00149190
Formula:
Na₂WO₄·2H₂O Pto. de fusión: 100 °C (-2H₂O) Densidad: 3,250 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149190 Núm. CAS: 10213-10-2 EINECS: 236-743-4 Índice Merck: 14,8698 |