Volframato de disodio dihidrato ≥99%, Purum, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
14304-6X500G
14304-6X500GEA 1150 EUR
14304-6X500G
Volframato de disodio dihidrato ≥99%, Purum, Fluka™
Volframato de disodio dihidrato
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: Na₂WO₄·2H₂O
Pto. de fusión: 698 °C
Densidad: 4,18 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149190
Núm. CAS: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Índice Merck: 12,08847
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Free alkali (as NaOH) Max. 0.1 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %