Volframato de disodio dihidrato, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06672.1000 1.06672.9025
1.06672.1000EA 388 EUR
1.06672.1000 1.06672.9025
Volframato de disodio dihidrato, Supelco®
Volframato de disodio dihidrato
Formula: Na₂WO₄·2H₂O
MW: 329.85 g/mol
Pto. de fusión: 100
Densidad: 3.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149190
Núm. CAS: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Índice Merck: 12,08847