Volframato de disodio dihidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06673.0250 1.06673.1000 1.06673.9025
1.06673.0250EA 199 EUR
1.06673.0250 1.06673.1000 1.06673.9025
Volframato de disodio dihidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Volframato de disodio dihidrato
Formula: Na₂WO₄·2H₂O
Pto. de fusión: 100 °C
Densidad: 3,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149190
Núm. CAS: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Índice Merck: 12,08847
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 730 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 329.86 g/mol
Bulk Density 1600 kg/m3
Density 3.23 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 11.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)