Volframato de disodio dihidrato ≥99%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
28195.238EA 167 EUR
28195.238 28195.460
Volframato de disodio dihidrato ≥99%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Volframato de disodio dihidrato
Producto no apto para la reacción de Colin.
Formula: Na₂WO₄·2H₂O
MW: 329.85 g/mol
Pto. de fusión: 100
Densidad: 3.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149190
Núm. CAS: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Índice Merck: 12,08847
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm