Bario cloruro dihidrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de bario dihidrato
203130010 203135000 203130025
ACRO203130010EA 77.3 EUR
ACRO203130010 ACRO203135000 ACRO203130025
Bario cloruro dihidrato 99+% para análisis
Bario cloruro dihidrato
Formula: BaCl₂·2H₂O
MW: 244.27 g/mol
Pto. Ebullición: 1560 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 962 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149154
Núm. CAS: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,00971
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Loss on drying 14.0 % to 16.0 % (150°C)
pH 5.2 to 8.2 (5 % at 25°C)
Calcium (Ca) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Potassium (K) ≤25 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Strontium (Sr) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm