Bario cloruro dihidrato 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de bario dihidrato
423455000 423450025
ACRO423455000EA 47.5 EUR
ACRO423455000 ACRO423450025
Bario cloruro dihidrato 99+% ACS
Bario cloruro dihidrato
Formula: BaCl₂·2H₂O
Pto. Ebullición: 1560 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 962 °C
Densidad: 3,86 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149154
Núm. CAS: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,00971
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
Loss on drying 14.0 % to 16.0 % (150°C)
pH 5.2 to 8.2 (5 % at 25.0°C)
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Potassium (K) ≤0.0025 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.005 %