Bario cloruro dihidrato ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cloruro de bario dihidrato
10646.14
10646.22
10646.36
10646.14EA
83.9
EUR
10646.14
10646.22
10646.36
Bario cloruro dihidrato ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Bario cloruro dihidrato
Purity: 99.997%
CAS No.: 10326-27-9
Molecular Formula: BaCl2.2H2O
Formula Weight: 244.28 (208.25anhy)
Physical Form: Powder
Density: 3.097
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 113° -2H2O
Merck Reference: 14,971
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00149154
Formula:
BaCl₂·2H₂O MW: 244,27 g/mol Pto. Ebullición: 1560 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 113 °C (-2H₂O) Densidad: 3,097 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149154 Núm. CAS: 10326-27-9 EINECS: 600-412-6 UN: 1564 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,971 |