Bario cloruro dihidrato ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de bario dihidrato
12310.36 12310.A3
12310.36EA 42.2 EUR
12310.36 12310.A3
Bario cloruro dihidrato ACS
Bario cloruro dihidrato
CAS No.: 10326-27-9 Molecular Formula: BaCl2.2H2O Formula Weight: 244.28 (208.25anhy) Physical Form: Crystalline Density: 3.097 Odour: Odourless Merck Reference: 14,971 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00149154
Formula: BaCl₂·2H₂O
MW: 244,27 g/mol
Pto. Ebullición: 1560 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 113 °C (-2H₂O)
Densidad: 3,097
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149154
Núm. CAS: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,971