Bario cloruro dihidrato ≥99%, Puriss. p.a. plus ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
31125-100G 31125-1KG 31125-4X5KG 31125-500G 31125-5KG 31125-6X1KG
31125-100GEA 73.2 EUR
31125-100G 31125-1KG 31125-4X5KG 31125-500G 31125-5KG 31125-6X1KG
Bario cloruro dihidrato ≥99%, Puriss. p.a. plus ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Bario cloruro dihidrato
  • Exceeds standard ACS specifications with additional trace metals analysis
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formula: BaCl₂·2H₂O
Pto. Ebullición: 1,560 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 962 °C
Densidad: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149154
Núm. CAS: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,00971
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Loss on drying (150°C) 14.0 - 16.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 5.2 - 8.0
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 1 ppm
Potassium (K) Max. 0.0025 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Strontium (Sr) Max. 0.01 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
Oxidizing substances (as NO₃) Max. 0.005 %
Total N Max. 0.002 %