Bario cloruro dihidrato, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01717.1000 1.01717.9050
1.01717.1000EA 82.6 EUR
1.01717.1000 1.01717.9050
Bario cloruro dihidrato, Supelco®
Bario cloruro dihidrato
Formula: BaCl₂·2H₂O
Pto. Ebullición: 1560 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 960 °C
Densidad: 3,86 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149154
Núm. CAS: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,00971