Bario cloruro dihidrato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Cloruro de bario dihidrato
MQ300
1.01719.0500 1.01719.1000 1.01719.5000 1.01719.9050
1.01719.0500EA 65.7 EUR
1.01719.0500 1.01719.1000 1.01719.5000 1.01719.9050
Bario cloruro dihidrato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Bario cloruro dihidrato
Formula: BaCl₂·2H₂O
MW: 244.27 g/mol
Pto. Ebullición: 1560
Pto. de fusión: 960
Densidad: 3.86 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149154
Núm. CAS: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,00971
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 358 g/l (20 °C) (anhydrous substance)
Melting Point 963 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 244.28 g/mol
Bulk Density 1200 - 1400 kg/m3
Boiling Point 1560 °C (anhydrous substance)
Density 3.86 g/cm3
pH 5.2 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials