Bario cloruro dihidrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Cloruro de bario dihidrato
21716.266EA 52.6 EUR
21716.266 21716.290 21716.368
Bario cloruro dihidrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
Bario cloruro dihidrato
Formula: BaCl₂·2H₂O
MW: 244,27 g/mol
Pto. Ebullición: 1560 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 960 °C
Densidad: 3,86 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149154
Núm. CAS: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,00971
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
pH (25°C; 5 %) 5.2 - 8.2
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Loss on drying (150°C) 14.0 - 16.0 %
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.05 %
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test