Calcio cloruro dihidrato ≥77-80%, escamas, extra puro desecante
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
123350025 123350100
ACRO123350025EA 182 EUR
ACRO123350025 ACRO123350100
Calcio cloruro dihidrato ≥77-80%, escamas, extra puro desecante
Calcio cloruro dihidrato
Formula: CaCl₂·2H₂O
Pto. Ebullición: 1600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 175 °C
Densidad: 0,83 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149613
Núm. CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Índice Merck: 13,01660
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light grey Flakes
Titration Complexometric 77 to 80 % (CaCl2)
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥96.0 %