Calcio cloruro dihidrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
207780010 207780025 207780100
ACRO207780010EA 53.9 EUR
ACRO207780010 ACRO207780025 ACRO207780100
Calcio cloruro dihidrato 99+% para análisis
Calcio cloruro dihidrato
Formula: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01 g/mol
Pto. Ebullición: 1600
Pto. de fusión: 175 °C
Densidad: 0.83 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149613
Núm. CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Índice Merck: 13,01660
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 4.5 to 6.5 (5 % at 20°C)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Strontium (Sr) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm