Calcio cloruro dihidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
12312.36
12312.A3
12312.36EA
77.6
EUR
12312.36
12312.A3
Calcio cloruro dihidrato ≥99%
Calcio cloruro dihidrato
Purity: 99% min
CAS No.: 10035-04-8
Molecular Formula: CaCl2.2H2O
Formula Weight: 147.02 (110.99anhy)
Physical Form: Granular
Density: 0.835
Merck Reference: 14,1659
MDL No.: MFCD00149613
Formula:
CaCl₂·2H₂O MW: 147.01 g/mol Pto. Ebullición: 1600 Pto. de fusión: 176 Densidad: 0.835 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149613 Núm. CAS: 10035-04-8 EINECS: 233-140-8 Índice Merck: 13,01660 |