Calcio cloruro dihidrato 99.0-105.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
33296.36 33296.A3
33296.36EA 48.7 EUR
33296.36 33296.A3
Calcio cloruro dihidrato 99.0-105.0% ACS
Calcio cloruro dihidrato
Purity: 99.0-105.0% CAS No.: 10035-04-8 Molecular Formula: CaCl2.2H2O Formula Weight: 147.02 (110.99anhy) Physical Form: Powder Density: 0.835 Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00149613
Formula: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01 g/mol
Pto. Ebullición: 1600
Pto. de fusión: 176
Densidad: 0.835
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149613
Núm. CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Índice Merck: 14,1659