Calcio cloruro dihidrato 99.0-102.0%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02382.0500 1.02382.1000 1.02382.5000 1.02382.9025 1.02382.0250
1.02382.0500EA 55.8 EUR
1.02382.0500 1.02382.1000 1.02382.5000 1.02382.9025 1.02382.0250
Calcio cloruro dihidrato 99.0-102.0%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Calcio cloruro dihidrato
Certificaciones: Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Formula: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01 g/mol
Pto. Ebullición: 1600
Pto. de fusión: 176
Densidad: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149613
Núm. CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Índice Merck: 13,01660
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (complexometric) 99.0 - 102.0 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Insoluble matter ≤ 0.01 %
Acidity or alkalinity passes test
pH-value (5 %; water, 25 °C) 4.5 - 8.5
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium) ≤ 0.0001 %
Ba (Barium) passes test
Cu (Copper) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0003 %
K (Potassium) ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.005 %
Na (Sodium) ≤ 0.01 %
NH₄ (Ammonium) ≤ 0.005 %
Sr (Strontium) ≤ 0.05 %
Magnesium and alkali metals ≤ 0.5 %
Oxidizing substances (as NO₃) ≤ 0.003 %