Calcio cloruro hexahidrato 97+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
389250010 389250025
ACRO389250010EA 38.1 EUR
ACRO389250010 ACRO389250025
Calcio cloruro hexahidrato 97+%, extra puro
Calcio cloruro hexahidrato
Formula: CaCl₂·6H₂O
Pto. de fusión: 30 °C
Densidad: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149616
Núm. CAS: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Índice Merck: 13,01660
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless Chunks
Titration Complexometric 97.0 to 103.0 %
Alkalinity ≤0.03 % (as Ca(OH)2)
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Acidity (HCl) ≤0.025 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH)