Calcio cloruro hexahidrato 98+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
389262500 389260010 389260025
ACRO389262500EA 24.6 EUR
ACRO389262500 ACRO389260010 ACRO389260025
Calcio cloruro hexahidrato 98+% para análisis
Calcio cloruro hexahidrato
Formula: CaCl₂·6H₂O
Pto. de fusión: 30 °C
Densidad: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149616
Núm. CAS: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Índice Merck: 13,01660
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless Chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %
pH 4.5 to 8.5 (5 % solution)
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Ammonium (NH4) ≤0.01 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH)