Calcio cloruro hidrato ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
10680.04
10680.09
10680.18
10680.30
10680.04EA
55
EUR
10680.04
10680.09
10680.18
10680.30
Calcio cloruro hidrato ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Calcio cloruro hidrato
Purity: 99.9965%
CAS No.: 7774-34-7
Molecular Formula: CaCl2.xH2O (x≈4-6)
Formula Weight: 110.99(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.71
Merck Reference: 14,1659
MDL No.: MFCD00149616
Formula:
CaCl₂·H₂O MW: 110.98 g/mol (anhy) Densidad: 1.71 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149613 Núm. CAS: 22691-02-7 EINECS: 607-129-7 Índice Merck: 14,1659 |