Calcio cloruro hexahidrato 97, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
22311.297EA 112 EUR
22311.297 22311.366
Calcio cloruro hexahidrato 97, GPR RECTAPUR®
Calcio cloruro hexahidrato
Formula: CaCl₂·6H₂O
MW: 219.08 g/mol
Pto. de fusión: 29.54 °C
Densidad: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149616
Núm. CAS: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Índice Merck: 13,01660
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 97 %
Metales pesados (como Pb) Max. 20 ppm
SO4 (Sulfato) Max. 0,05 %
Fe (Hierro) Max. 50 ppm