Magnesio cloruro hexahidrato 99% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Cloruro de magnesio hexahidrato
197530010 197530050 197530250
ACRO197530010EA 59.3 EUR
ACRO197530010 ACRO197530050 ACRO197530250
Magnesio cloruro hexahidrato 99% para análisis
Magnesio cloruro hexahidrato
Formula: MgCl₂·6H₂O
Pto. Ebullición: 1412 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 117 °C
Densidad: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149781
Núm. CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Índice Merck: 13,05684
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 98.5 to 101.5 %
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Aluminium (Al) ≤1 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Barium (Ba) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤1000 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤3000 ppm
Sodium (Na) ≤5000 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
Free acid (HCl) ≤0.02 %
Free alkali ≤0.01 % (MgO)