Magnesio cloruro hexahidrato 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Cloruro de magnesio hexahidrato
413415000 413410025
ACRO413415000EA 64.8 EUR
ACRO413415000 ACRO413410025
Magnesio cloruro hexahidrato 99+% ACS
Magnesio cloruro hexahidrato
Formula: MgCl₂·6H₂O
Pto. Ebullición: 1412 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 117 °C
Densidad: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149781
Núm. CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Índice Merck: 13,05684
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 99.0 to 102.0 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %