Magnesio cloruro hexahidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10797.14
10797.22
10797.14EA
232
EUR
10797.14
10797.22
Magnesio cloruro hexahidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Magnesio cloruro hexahidrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 7791-18-6
Molecular Formula: MgCl2.6H2O
Formula Weight: 203.30 (95.22anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.570
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 117° dec.
Merck Reference: 14,5662
MDL No.: MFCD00149781
Formula:
MgCl₂·6H₂O Pto. Ebullición: 1412 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 117 °C (desc.) Densidad: 1,570 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149781 Núm. CAS: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Índice Merck: 14,5662 |