Magnesio cloruro hexahidrato 99,0-102,0 ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Cloruro de magnesio hexahidrato
36226.36
36226.A3
36226.36EA
71.1
EUR
36226.36
36226.A3
Magnesio cloruro hexahidrato 99,0-102,0 ACS
Magnesio cloruro hexahidrato
Purity: 99.0-102.0%
CAS No.: 7791-18-6
Molecular Formula: MgCl2.6H2O
Formula Weight: 203.30 (95.22anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.570
Melting Point: 117° dec.
Merck Reference: 14,5662
MDL No.: MFCD00149781
Formula:
MgCl₂·6H₂O MW: 203.3 g/mol Pto. Ebullición: 1412 Pto. de fusión: 117 °C (desc.) Densidad: 1.570 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149781 Núm. CAS: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Índice Merck: 14,5662 |