Magnesio cloruro hexahidrato 99-102% ACS
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Cloruro de magnesio hexahidrato
0288-1KGEA 156 EUR
0288-1KG 0288-100G 0288-500G
Magnesio cloruro hexahidrato 99-102% ACS
Magnesio cloruro hexahidrato
Formula: MgCl₂·6H₂O
MW: 203.3 g/mol
Pto. Ebullición: 1412
Pto. de fusión: 117
Densidad: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149781
Núm. CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Índice Merck: 13,05684
Order Now
Resultados test especificaciones
Ammonium <0.002%
Barium ≤0.005%
Calcium ≤0.01%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Manganese ≤0.0005%
Nitrate ≤0.001%
Phosphate ≤0.0005%
Potassium ≤0.005%
Purity 99 – 102%
Sodium ≤0.005%
Strontium ≤0.005%
Sulphate ≤0.002%