Magnesio cloruro hexahidrato ≥97%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
25107.292EA 61.2 EUR
25107.292 25107.361
Magnesio cloruro hexahidrato ≥97%, GPR RECTAPUR®
Magnesio cloruro hexahidrato
Formula: MgCl₂·6H₂O
Pto. Ebullición: 1412 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 117 °C
Densidad: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149781
Núm. CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Índice Merck: 13,05684
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 97 %
Alkaline metals (as SO4) Max. 2.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Ca (Calcium) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm