Estroncio cloruro hexahidrato 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
315081000 315085000
ACRO315081000EA 37.8 EUR
ACRO315081000 ACRO315085000
Estroncio cloruro hexahidrato 99+% ACS
Cloruro de estroncio hexahidrato
Formula: SrCl₂·6H₂O
MW: 266.62 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Pto. de fusión: 115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149865
Núm. CAS: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Índice Merck: 13,08920
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 99.0 to 103.0 %
pH 5.0 to 7.0 (5 % at 25°C)
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Barium (Ba) ≤500 ppm
Calcium (Ca) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %