Estroncio cloruro hexahidrato ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10877.06
10877.14
10877.06EA
102
EUR
10877.06
10877.14
Estroncio cloruro hexahidrato ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Cloruro de estroncio hexahidrato
Purity: 99.9965%
CAS No.: 10025-70-4
Molecular Formula: SrCl2.6H2O
Formula Weight: 266.62 (158.53anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.93
Refractive Index: 1.650
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Merck Reference: 14,8840
MDL No.: MFCD00149865
Formula:
SrCl₂·6H₂O MW: 266.62 g/mol Pto. Ebullición: 100 Pto. de fusión: 61 Densidad: 1.93 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149865 Núm. CAS: 10025-70-4 EINECS: 233-971-6 Índice Merck: 14,8840 |