Estroncio cloruro hexahidrato, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
12494.A3
12494.36
12494.A3EA
175
EUR
12494.A3
12494.36
Estroncio cloruro hexahidrato, tech.
Cloruro de estroncio hexahidrato
CAS No.: 10025-70-4
Molecular Formula: SrCl2.6H2O
Formula Weight: 266.62 (158.53anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.93
Refractive Index: 1.650
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,8840
MDL No.: MFCD00149865
Formula:
SrCl₂·6H₂O Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 61 °C Densidad: 1,93 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149865 Núm. CAS: 10025-70-4 EINECS: 233-971-6 Índice Merck: 14,8840 |