Estroncio cloruro hexahidrato 99.0-103.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.0-103.0%
CAS No.: 10025-70-4
Molecular Formula: SrCl2.6H2O
Formula Weight: 266.62 (158.53anhy)
Physical Form: Granular
Density: 1.93
Refractive Index: 1.650
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,8840
MDL No.: MFCD00149865
Formula:
SrCl₂·6H₂O Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 61 °C Densidad: 1,93 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149865 Núm. CAS: 10025-70-4 EINECS: 233-971-6 Índice Merck: 14,8840 |