Estroncio cloruro hexahidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A16764.0B A16764.30
A16764.0BEA 139 EUR
A16764.0B A16764.30
Estroncio cloruro hexahidrato ≥99%
Cloruro de estroncio hexahidrato
Purity: 99+% CAS No.: 10025-70-4 Molecular Formula: SrCl2.6H2O Formula Weight: 266.62 (158.53anhy) Refractive Index: 1.650 Merck Reference: 14,8840 MDL No.: MFCD00149865
Formula: SrCl₂·6H₂O
MW: 266.62 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Pto. de fusión: 61
Densidad: 1.93
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149865
Núm. CAS: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Índice Merck: 13,08920