Estroncio cloruro hexahidrato, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
MQ300
1.07865.0250 1.07865.1000
1.07865.0250EA 119 EUR
1.07865.0250 1.07865.1000
Estroncio cloruro hexahidrato, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Cloruro de estroncio hexahidrato
Formula: SrCl₂·6H₂O
MW: 266.62 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Pto. de fusión: 61
Densidad: 1.93 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149865
Núm. CAS: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Índice Merck: 13,08920
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2058 g/l (40 °C)
Melting Point 61 °C
Molar Mass 266.62 g/mol
Bulk Density 1050 kg/m3
Boiling Point 100 °C
Density 1.95 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 25 °C)