Calcio nitrato tetrahidrato 99% para análisis
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
217510010 217510050
ACRO217510010EA 101 EUR
ACRO217510010 ACRO217510050
Calcio nitrato tetrahidrato 99% para análisis
Nitrato de calcio tetrahidrato
Formula: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Pto. de fusión: 45 °C
Densidad: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149604
Núm. CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,01687
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH 4.5 to 7.0 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm