Calcio nitrato hidrato ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10683.14
10683.22
10683.14EA
178
EUR
10683.14
10683.22
Calcio nitrato hidrato ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Nitrato de calcio hidrato
Purity: 99.995%
CAS No.: 35054-52-5
Molecular Formula: Ca(NO3)2.xH2O (x≈4)
Formula Weight: 164.09(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.82
Melting Point: 42°
Boiling Point: 132° dec.
Merck Reference: 14,1682
UN No.: 1454
MDL No.: MFCD00149604
Formula:
Ca(NO₃)₂·H₂O MW: 182.1 g/mol Pto. Ebullición: 132 °C (desc.) Pto. de fusión: 42 °C Densidad: 1.82 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149604 Núm. CAS: 35054-52-5 EINECS: 233-332-1 UN: 1454 ADR: 5.1 III Índice Merck: 14,1682 |