1,3-Diiodopropano ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Estabilización: Stabilised with copper
A10616.18 A10616.30
A10616.18EA 102 EUR
A10616.18 A10616.30
1,3-Diiodopropano ≥98% estabilizado
1,3-Diiodopropano
Stabilized with copper
Purity: 98+% CAS No.: 627-31-6 Molecular Formula: I(CH2)3I Formula Weight: 295.89 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6415 Melting Point: -20° Boiling Point: 224° Beilstein Reference: 1731117 MDL No.: MFCD00001097
Formula: C₃H₆I₂
Pto. Ebullición: 224 °C
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 2,565
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001097
Núm. CAS: 627-31-6
EINECS: 210-993-4