Calcio nitrato tetrahidrato 99.0-103.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.0-103.0%
CAS No.: 13477-34-4
Molecular Formula: Ca(NO3)2.4H2O
Formula Weight: 236.15 (164.09anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.82
Melting Point: 42°
Boiling Point: 132° dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol, and acetone
Merck Reference: 14,1682
UN No.: 1454
MDL No.: MFCD00149604
Manufacturing of other nitrates, fertilizers, matches
Formula:
Ca(NO₃)₂·4H₂O Pto. Ebullición: 132 °C (desc.) Pto. de fusión: 42 °C Densidad: 1,82 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149604 Núm. CAS: 13477-34-4 EINECS: 233-332-1 UN: 1454 ADR: 5.1,III Índice Merck: 14,1682 |